PHR1695
Phenylephrine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone hydrochloride, Phenylephrone hydrochloride, 3′-Hydroxyphenyl-2-methylaminoacetophenone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1533024
API-család
phenylephrine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEOGEZWYKPQJLP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used decongestant drug― phenylephrine, a selective α1-adrenergic receptor agonist.
Alkalmazás
- Impurity profiling of diphenhydramine and phenylephrine hydrochloride oral solutions using ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC)
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?