PHR2150
Phenylephrine Related Compound G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(R)-N-[2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylglycine, N-(Carboxymethyl)phenylephrine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1533272
API-család
phenylephrine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)