Fontos dokumentumok
1351005
USP
Isoproterenol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Isoprenaline hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isoproterenol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
165-175 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Isoproterenol Hydrochloride Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2