Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.14 (vs air)
gőznyomás
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
ellenállás
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
szennyeződések
organic bromine compounds, passes test
≤0.001% I2
≤0.001% S compounds
párolgási maradék
≤0.005%
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
sűrűség
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
kation nyomok
Ni: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
SMILES string
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Aromatic and heterocyclic compounds.
- Carbonyl compounds at α position to carbonyl groups.
- Aromatic carboxylic acids via Hell-Volhard-Zelinski reaction in the presence of phosphorus trihalides.
- Alkylbenzenes at the benzylic position using photocatalytic conditions.
It can also be used as an oxidizing agent for the oxidation of:
- Primary alcohols to either aldehydes or esters.
- Secondary alcohols to ketones.
It can also be used as a Lewis acid catalyst to:
- Convert epoxides and CO2 to cyclic carbonates in a continuous flow system.
- Synthesize bis(indolyl)methanes by reacting indoles with carbonyl compounds.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2