Merck
71329
Sigma-Aldrich
Sodium bromide
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
Hydrobromic acid sodium salt, NaBr, Natrium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
NaBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
eCl@ss:
38050404
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt:
≥99.0% (AT)
Forma:
crystals
oldhatóság:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
gőznyomás
1 mmHg ( 806 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
veszteség
≤0.5% loss on drying
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
755 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Sodium bromide has been used in the preparation of 100 mM electrolyte solution in deionized water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sodium bromide can be used as a substitute for potassium bromide.
Egyéb megjegyzések
Fractionation of lipoproteins by density gradient centrifugation; Preparation of oligomycin-sensitivity-conferring protein (extraction); Mitochondrial membrane factor
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
D.A.A. Chambers et al.
Centrifugation - a practical approach, 116-116 (1984)
B. Blanchy et al.
Methods in Enzymology, 55, 744-744 (1979)
Specific ions modulate diffusion dynamics of hydration water on lipid membrane surfaces
Song J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(6), 2642-2649 (2014)
A.E. Senior
Methods in Enzymology, 55, 394-394 (1979)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book (2015)