Fontos dokumentumok
Z112100
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
NaCl, Undrilled
Szinonimák:
32mm Circular Cuvette Window
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
NaCl
kiszerelés
pkg of (contains 1 window)
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
átmérő × vastagság
32 mm × 3 mm
Általános leírás
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)