Fontos dokumentumok
229881
Sodium bromide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Bromide salt of sodium, Trisodium tribromide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 806 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
755 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- A catalyst to synthesize tetrahydrobenzo[b]pyrans via three-component cyclocondensation of aryl aldehydes, alkyl nitriles, and dimedone under solvent-free and microwave-assisted reactions.
- A precursor to synthesize bromomethylated γ-lactones via an electrochemical process.
- A sodium bromide bath to prepare small Ag nanocubes with sharp edges.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)