Fontos dokumentumok
NIST3137
Niobium (Nb) standard solution
NIST® SRM® 3137
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
single component solution
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Niobium (Nb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2