NIST3108
Cadmium (Cd) standard solution
NIST® SRM® 3108
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
single component solution
Általános leírás
SRM 3108_cert
SRM 3108_SDS
Egyéb megjegyzések
Cadmium (Cd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Bone
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3