NIST3144
Rhodium (Rh) standard solution
NIST® SRM® 3144
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
single component solution
Related Categories
Általános leírás
SRM 3144_cert
SRM 3144_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of Rhodium, which is obtained through inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- Certified value is metrologically traceable to the derived SI unit for mass fraction, expressed as milligrams per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Egyéb megjegyzések
Rhodium (Rh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)