Fontos dokumentumok
NIST3149
Selenium (Se) standard solution
NIST® SRM® 3149
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
single component solution
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Selenium (Se)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)