NIST3133
Mercury (Hg) standard solution
NIST® SRM® 3133
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
single component solution
Általános leírás
SRM 3133_cert
SRM 3133_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of mercury, which is obtained through two methods:
- Gravimetric preparation
- Isotope-dilution cold-vapor inductively coupled plasma – mass spectrometry (ID-ICP-MS).
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Egyéb megjegyzések
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3