Fontos dokumentumok
NIST3128
Lead (Pb) standard solution
NIST® SRM® 3128
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
single component solution
Általános leírás
One unit of Lead (Pb) standard solution contains five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules holding an acidified aqueous solution. This solution is prepared gravimetrically to contain a specified mass fraction of lead and contains nitric acid at a concentration of ~ 1.6 mol/L. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 3128_cert
SRM 3128_SDS
Alkalmazás
SRM 3128 is intendedfor use as a primary calibration standard for the quantitative determination oflead.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
in the Analysis of Foods and Dietary Supplements: A Practical Guide.
Sharpless K E, et al.
NIST Special Publication, 260, 181r1-181r1 (2014)