NIST3106
Bismuth (Bi) standard solution
NIST® SRM® 3106
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 5 x 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
single component solution
Related Categories
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bismuth (Bi)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Bismuth (Bi)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)