NIST3122
Hafnium (Hf) standard solution
NIST® SRM® 3122
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
single component solution
Related Categories
Általános leírás
SRM 3122_cert
SRM 3122_SDS
Egyéb megjegyzések
Hafnium (Hf)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2