NIST3138
Palladium (Pd) standard solution
NIST® SRM® 3138
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
single component solution
Általános leírás
SRM 3138_cert
SRM 3138_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Palladium (Pd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)