Merck
262722
Sigma-Aldrich
Niobium
powder, <45 μm, 99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Columbium
Méret kiválasztása
25 G
34 600,00 Ft
34 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
34 600,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Nb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.91
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
34 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99.8% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
13-16 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<45 μm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
sűrűség
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Christos D Malliakas et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(5), 1719-1722 (2013-01-23)
2H-NbSe(2) is a canonical Charge-Density-Wave (CDW) layered material the structural details of which remained elusive. We report the detailed structure of 2H-NbSe(2) below the CDW transition using a (3 + 2)-dimensional crystallographic approach on single crystal X-ray diffraction data collected
M I Tsindlekht et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 25(8), 085701-085701 (2013-01-31)
We report results of measurements of the ac conductivity of a Nb superconducting thin film in a swept dc magnetic field. In the mixed state the swept dc field creates vortices at the film surface which pass through the film
Tzyy-Jiann Wang et al.
Optics express, 20(27), 28119-28124 (2012-12-25)
We report ultra-smooth LiNbO(3) microdisk resonators fabricated by selective ion implantation, chemical etching, and thermal treatment. The undercut microdisk structure is produced by chemically etching the buried lattice damage layer formed by selective ion implantation. By thermal treatment, surface tension
Jason S Pelc et al.
Optics express, 20(25), 27510-27519 (2012-12-25)
Long-distance quantum communication networks require appropriate interfaces between matter qubit-based nodes and low-loss photonic quantum channels. We implement a downconversion quantum interface, where the single photons emitted from a semiconductor quantum dot at 910 nm are downconverted to 1560 nm
Huaxiang Yi et al.
Optics express, 20(25), 27562-27568 (2012-12-25)
We demonstrate error-free 80km transmission by a silicon carrier-depletion Mach-Zehnder modulator at 10Gbps and the power penalty is as low as 1.15dB. The devices were evaluated through the bit-error-rate characterizations under the system-level analysis. The silicon Mach-Zehnder modulator was also
Cikkek
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.