Merck
326364
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
Szinonimák:
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)niobium
About This Item
Lineáris képlet:
NbCl4(CO4H8)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Forma
powder
mp
93 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLGCTTOCPNLTKW-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)