Merck
667617
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminonaphthalene
97%
Szinonimák:
1,4-Naphthalenediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
114-116 °C
SMILES string
Nc1ccc(N)c2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKBVMLGZPNDWJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sándor Lajos Kovács et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The properties of 1,4-isocyanoaminonaphthalene (1,4-ICAN) and 2,6-isocyanoaminonaphthalene (2,6-ICAN) isomers are discussed in comparison with those of 1,5-isocyanoaminonaphthalene (1,5-ICAN), which exhibits a large positive solvatochromic shift similar to that of Prodan. In these isocyanoaminonaphthalene derivatives, the isocyano and the amine group