1.70337
Niobium ICP standard
traceable to SRM from NIST NH₄NbF₆ in H₂O 1000 mg/l Nb Certipur®
Szinonimák:
Niobium Calibration Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
koncentráció
1000 mg/L Nb in water
technika/technikák
ICP: suitable
pH
3 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.000 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2