Fontos dokumentumok
H0755000
Histidine hydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
histidine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
254 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)