Fontos dokumentumok
43011
L-Histidine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Szinonimák:
L-Histidine monohydrochloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
liquid
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
koncentráció
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
colorless
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?