Fontos dokumentumok
53370
L-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Teszt
≥99.0% (AT)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +9.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
szennyeződések
≤0.3% foreign amino acids
mp
254 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1