Fontos dokumentumok
H3911
L-Histidine
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
form
crystalline powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
282 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmasság
suitable for manufacturing use
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
idegen aktivitás
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.