Fontos dokumentumok
53340
L-Histidine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
L-Histidine hydrochloride (1:2)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Histidine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +6.5±1°, c = 8% in H2O
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
szín
white
mp
240-245 °C (dec.)
oldhatóság
H2O: soluble
saline: soluble
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.2ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);2*1H/t5-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEJCDBUNISUVGZ-XRIGFGBMSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?