Fontos dokumentumok
53319
L-Histidine
≥99.5% (NT), BioUltra
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Histidine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (NT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 110 °C
szín
white
pH
7.0-8.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
~285 °C (dec.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
alkalmazás(ok)
detection
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.