Merck
H7625
Sigma-Aldrich
D-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Szinonimák:
D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.63
Beilstein:
4161356
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Terméknév
D-Histidine monohydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white
mp
254 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Egyéb megjegyzések
Unnatural isomer of histidine.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Champe PC
Biochemistry (2005)