Fontos dokumentumok
T2550000
Tris Base
solid, pharmaceutical primary standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference standard
Szinonimák:
Tromethamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Trometamol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trometamol, tromethamine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for use in the identification of trometamol using Infra-red absorption spectroscopy and preparation of reference solution (a) to test related substances in trometamol using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), as per monograph 1053 of European Pharmacopoeia.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)