Fontos dokumentumok
G0050000
Galactose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-(+)-Galactose, Galactose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
API-család
galactose
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
168-170 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)