Fontos dokumentumok
1286606
USP
L-Fucose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-(−)-Fucose, 6-Deoxy-L-galactose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fucose
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
150-153 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)