Merck
G0380
Sigma-Aldrich
α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Type II, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-D-Galactopyranosyl 1-phosphate dipotassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11K2O9P · 5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.39
Beilstein:
3922740
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
típus
Type II
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.5 mol % glucose 1-phosphate.
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
K: 20.4-26.1% (anhydrous)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.5H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;;;;;;/m1......./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYBRMLNCQMITLC-JFYWUTKTSA-L
Alkalmazás
α-D-Galactose 1-phosphate may be used in Leloir pathway of galactose metabolism research to study the process of UDP-Galactose (UDP-Gal) formation via UDP-glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridylyltransferase(s) (EC 2.7.7.12). It may be used to identify and characterize and study the functions of galactose-1-phosphate uridylyltransferase(s).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Metabolite intermediate in the interconversion of glucose and galactose. Also involved in galactose metabolism and nucleotide sugar metabolism
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)