Fontos dokumentumok
PHR1206
Galactose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-(+)-Galactose, Galactose
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. G0050000
traceable to USP 1287700
API-család
galactose
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-170 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3