Fontos dokumentumok
15522
D-(+)-Galactose
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Szinonimák:
Galactose
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
szennyeződések
acid. or alk. react. impurities, in accordance
microbiological impurity, in accordance
residual solvents, in accordance
≤1.0% water (Karl Fischer)
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
alkalmasság
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity (IR)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?