1287700
USP
Galactose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
α-D-Galactose, α-D-Galactopyranose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
galactose
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-PHYPRBDBSA-N
Általános leírás
Galactose contains d-galactopyranose (C6H12O6), which is obtained either as one of the products of the metabolism of lactose, a naturally occurring sugar in dairy products, by the digestive enzyme lactase, or from arabinogalactans isolated from a plant-derived source.
Alkalmazás
- Guar Gum
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)