Fontos dokumentumok
1042055
USP
Arabinose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-(+)-Arabinose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
arabinose
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
160-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Ribose
- Galactose
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)