Merck
415545
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC5H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
169-170 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-ZGYLHYIGSA-N
Related Categories
Általános leírás
D-Galactose-1-13C is an isotope analogue of D-galactose.
Alkalmazás
D-Galactose-1-13C is used to study galactose metabolism.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
C Ning et al.
Pediatric research, 48(2), 211-217 (2000-08-06)
The ability of mice deficient in galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) to metabolize galactose was determined in animals weaned to a mouse chow diet for a 4-wk period. When given [14C]galactose intraperitoneally, these animals slowly oxidized the sugar, excreting only 5.5% of