Fontos dokumentumok
PHR2102
Xylose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-(+)-Xylose
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. X0200000
traceable to USP 1722005
API-család
xylose
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
154-158 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)