Fontos dokumentumok
X0200000
Xylose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-(+)-Xylose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
xylose
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
154-158 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)