Fontos dokumentumok
A1269000
L-Arabinitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-(−)-Arabitol, L-Arabinitol
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
arabinitol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
101-104 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)