Fontos dokumentumok
M0200000
Mannitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Mannitol, Mannite
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mannitol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
167-170 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
- Reference solution (b) in the testing of related substances using liquid chromatography (General text 2.2.29) in isomalt, according to the monograph 1531
- Reference solutions (a) in the identification of mannitol using thin-layer chromatography (General text 2.2.27) and infra-red spectroscopy and testing of related substances and assay using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0559
- Reference solution (b) in the identification of sorbitol using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), according to the monograph 0435
- Reference solution (b) in the testing of related substances using gas chromatography (General text 2.2.28), according to the monograph 1381
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)