Fontos dokumentumok
S1000000
Sorbitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Sorbitol, D-Glucitol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
<1 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 25 °C)
API-család
sorbitol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
98-100 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
- Reference solutions (a) and (b) in the identification by thin-layer chromatography (General text 2.2.27) and testing for related substances and assay using liquid chromatography (General text 2.2.29) of sorbitol, according to the monograph 0435
- Reference solutions (a) in the assay of sorbitol liquid (crystallizing), sorbitol liquid (non-crystallizing), and sorbitol, liquid, partially dehydrated using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0436, 0437, and 2048 respectively
- Reference solutions (b) in the identification and assay of maltitol, liquid using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), and liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1236
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)