Fontos dokumentumok
1720600
USP
Xylitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Xylite
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
xylitol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
94-97 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)