Fontos dokumentumok
D9564
DAPI, dilactate
≥98% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
4′,6-Diamidino-2-phenyindole, dilactate
About This Item
Javasolt termékek
product name
DAPI, dilactate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
yellow
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL
ε (extinkciós együttható)
28.00-32.50 at 345-351 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O.CC(O)C(O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
InChI=1S/C16H15N5.C3H6O3/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;1-2(4)3(5)6/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2,4H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCAUPANIXBMNIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)