Fontos dokumentumok
MBD0020
DAPI ready made solution with Antifade
For Nuclear counterstain in Fluorescence Microscopy
Szinonimák:
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, DAPI Dye, DAPI Stain, DNA Content Counterstain, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
Forma
liquid
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
fluoreszcencia
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
alkalmasság
suitable for nucleic acid staining
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Protects dyes from fading during imaging.
- Ready-to-use liquid.
- Easy to use Dropper vial application.
- Stained sample are stable for longer time period.
- Maintains fluorescence signal-little to no quenching.
Fizikai forma
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)