Fontos dokumentumok
C7698
Cycloheximide
from microbial, ≥94% (TLC)
Szinonimák:
3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Actidione, Naramycin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥94% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
ethanol: soluble, clear to hazy
antibiotikus hatásspektrum
fungi
yeast
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Géninformáció
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
Általános leírás
In cell biology and biochemical research, Cycloheximide showcases a dual nature concerning Apoptosis Induction, inducing or inhibiting apoptosis depending on the cell type. Its rapid and reversible effects make it an ideal choice for studying cellular processes and determining protein half-life. Cycloheximide also finds extensive applications in biomedical research, where it inhibits protein synthesis in eukaryotic cells studied in vitro (outside of organisms) and its effects are rapidly reversed by simply removing it. This makes Cycloheximide a go-to choice for exploring cell biology, biomedical and biochemical research, offering precise control and versatility in experiments.
Alkalmazás
- In yeast strains, cycloheximide has been used as a protein synthesis inhibitor in the cycloheximide chase experiment.
- It has been used to inhibit translation in mammalian cells.
- It has been used to suppress fungal growth.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activity Spectrum: Active against yeast and fungi like Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
Tárolás és stabilitás
only to qualified or authorized persons.
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?