Fontos dokumentumok
B6061
Anti-Beclin 1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ATG6, Anti-BECN1, Anti-Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Anti-GT197, Anti-VPS30
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~60 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved sections of human cerebellum
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using extract of human HEK-293T cells expressing recombinant human Beclin 1 fusion protein
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:250-1:500 using whole extract of human HeLa cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BECN1(8678)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescent staining
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?