Fontos dokumentumok
F2168
Anti-α-Tubulin−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-α-Tubulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DM1A, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:50 using cultured BHK cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Related Categories
Általános leírás
Monoclonal Anti-α-Tubulin (mouse IgG1 isotype) is derived from the DM1A hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from immunized BALB/c mice. Purified chick brain microtubules were used as immunogen. The isotype is determined by a double diffusion immunoassay using Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Reagents, Product Number ISO2. The product is Protein A purified Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody conjugated to fluorescein isothiocyanate, isomer I. It is purified by gel filtration and contains no detectable free FITC.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- respiratory epithelium tissue in a study to determine the tubulin expression in the mice cilia
- breast cancer tissue sections to study the effect of LMO4 on the centrosome amplification and mitotic spindle abnormalities
- spindle and chromosomes of oocytes
- detection of tubulin by immunofluorescence and confocal microscopy in lung carcinoma cell.
- immunofluorescent staining of microtubules in human embryos and mitotic spindles from spleen lymphoblast.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.