Fontos dokumentumok
MBD0015
DAPI ready made solution
For Nuclear counterstain in immunoflourecence microscopy, High Content Screening (HCS), Chromosome staining and flow cytometry (FACS)., 1 mg/mL
Szinonimák:
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, DAPI Dye, DAPI Stain, DNA Content Counterstain, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
Forma
liquid
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
transfection: suitable
oldhatóság
water: soluble
fluoreszcencia
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
alkalmasság
suitable for nucleic acid staining
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
DAPI is several times more sensitive than ethidium bromide for staining DNA in agarose gels. It may be used for photofootprinting of DNA, to detect annealed probes in blotting applications by specifically visualizing the double-stranded complex, and to study the changes in DNA and analyze DNA content during apoptosis using flow cytometry. DAPI staining has also been shown to be a sensitive and specific detection method for mycoplasma.
For Nuclear counterstain in immunoflourecence microscopy, High Content Screening (HCS), Chromosome staining and flow cytometry (FACS).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use liquid, cell permeable dye.
- Can be used with live cells and fixed cells.
- Effective for fixed-cell staining and quantitation of DNA content.
- Optimal Counterstain when using fluorescent antibodies during fluorescence microscopy or high-content screening (HCS) applications.
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)