Fontos dokumentumok
32670
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMF: soluble
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
λex 374 nm; λem 461 nm in 10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8.0; DNA
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Related Content
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation