Fontos dokumentumok
P1951
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, TRITC labeled
Szinonimák:
Phalloidin-TRITC
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phalloidin–Tetramethylrhodamine B isothiocyanate, sequence from Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
biológiai forrás
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Minőségi szint
form
solid
fluoreszcencia
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Phalloidin-Tetramethylrhodamine B isothiocyanate has been used:-
- In Immunofluorescence for staining Filamentous actin (F-actin)
- To stain cells during immunocytochemical and cytochemical analysis
- To label actin microfilaments for fluorescence microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.